Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medelstora rundor: med vit PP-kåpa med PTFE-beklädd, skummad polyetenfoder
Idealisk att använda som provflaskor
1064.04 SEK - 1275.00 SEK
Specifikationer
| Färg | Klart |
|---|---|
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningsfoder | Polyeten |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kapacitet (metrisk) | Stängningsstorlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
10326472
|
DWK Life Sciences
W217000 |
30 mL | 33-400 mm |
1210.00 SEK 1156.42 SEK / Paket med 48 Spara 53.58 SEK 4% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10298123
|
DWK Life Sciences
W217001 |
60 mL | 38-400 mm |
1275.00 SEK
Paket med 48 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
12319899
|
DWK Life Sciences
W217002 |
125 mL | 48-400 mm |
1115.00 SEK 1064.04 SEK / Paket med 24 Spara 50.96 SEK 4% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
10445805
|
DWK Life Sciences
W217003 |
250 mL | 58-400 mm |
1170.00 SEK 1116.36 SEK / Paket med 24 Spara 53.64 SEK 4% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
|
12329899
|
DWK Life Sciences
W217004 |
500 mL | 70-400 mm |
1210.00 SEK 1158.91 SEK / Paket med 24 Spara 51.09 SEK 4% Av |
Beräknad leverans: 07-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
Idealisk att använda som provflaskor
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
Specifikationer
| Klart | |
| Vitt | |
| Polypropen |
| Soda Lime Glas | |
| Polyeten | |
| Skruvlock |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medelstora rundor: med vit PP-kåpa med PTFE-beklädd, skummad polyetenfoder