Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medelstora rundor: med vit PP-kåpa med PTFE-beklädd, skummad polyetenfoder
Idealisk att använda som provflaskor
Brand: DWK Life Sciences W217004
This item is not returnable.
View return policy
Description
Idealisk att använda som provflaskor
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
Specifications
| 500 mL | |
| Klart | |
| Soda Lime Glas | |
| 147 mm | |
| Polyeten | |
| 70-400 mm | |
| Skruvlock |
| 16 oz. | |
| 2,99 tum. | |
| Vitt | |
| 5,78 tum. | |
| Polypropen | |
| 76 mm |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Product Title
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medelstora rundor: med vit PP-kåpa med PTFE-beklädd, skummad polyetenfoder > Vit polypropenlock med PTFE-beklädd skummad PE-foder; Kapacitet: 16 oz. (473,18 ml)
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction