Andningsskydd med partikelfilter
Det är avgörande att använda rätt andningsskydd när man arbetar i krävande miljöer, såsom inom bilindustrin, byggbranschen, olje- och gasindustrin, den kemiska industrin, allmännyttiga tjänster och många andra. Engångsandningsskydd skyddar arbetstagare mot partiklar i luften i både oljehaltiga och oljefria miljöer.
Användbara länkar
Väljguide
Spara nu – exklusiva erbjudanden
Product Code 16200262
Product Code 16415459
Product Code 15854406
Product Code 12362389
Slutför din beställning – fantastiska erbjudanden
Produktkod 12302419
Produktkod 10676285
Måste ha
Produktkod 15759837
Produktkod 7225046
Produktkod 16220262
Produktkod 8006621
Produktkod 12932505
FAQ
Andningsskydd och kirurgiska munskydd är personlig skyddsutrustning (PPE) som används av vårdpersonal och på arbetsplatser utanför hälso- och sjukvården. Andningsskydd bidrar till att minska bärarens exponering för partiklar i luften. Tätt åtsittande andningsskydd, såsom N95, är utformade för att täta bärarens ansikte och är testade för att uppfylla minimikrav på filtreringsprestanda samt andra lagstadgade standarder. En kirurgisk mask förhindrar att biologiska partiklar, såsom bakterier och virus, sprids från bäraren till omgivningen. Kirurgiska masker är inte nödvändigtvis utformade för att sluta tätt mot ansiktet, vilket gör att luft kan läcka ut vid kanterna. Andningsskydd används i högriskmiljöer och områden med luftburna smittämnen. Kirurgiska masker används i medicinska miljöer för att skydda mot stora droppar från andningsvägarna och för att förhindra smittspridning.
För att korrekt ta av ett filtrerande andningsskydd:
- Rengör dina händer
- Undvik att röra vid framsidan av andningsskyddet, eftersom det kan vara kontaminerat
- Ta bort det nedre bandet
- Ta bort det övre bandet genom att föra det över huvudet, och se till att andningsskyddet inte vidrör ditt ansikte eller dina kläder
- Kassera andningsskyddet om det är av engångstyp, eller om det är återanvändbart, placera det i en ren och ventilerad behållare, till exempel en papperspåse, för framtida användning. De bör förvaras inomhus, i sin originalförpackning, i ett organiserat förvaringsutrymme där de inte kan bli klämda eller deformeras.
- Rengör dina händer igen omedelbart efter att du har tagit av andningsskyddet.
N95-andningsskydd är effektiva för att filtrera minst 95 % av luftburna partiklar, inklusive:
- Damm
- Dimma (vätskeaerosoler)
- Ångor
- Rök
- Biologiska partiklar (t.ex. bakterier och virus)
- Icke oljebaserade aerosoler
N95-andningsskydd är inte oljebeständiga och är därför inte lämpliga för att filtrera oljebaserade partiklar. De används ofta inom hälso- och sjukvård samt i olika industrier för att skydda mot andningsrelaterade risker.