UserName
Protein Mass Spectrometry Sample Preparation
Provberedning inför proteinmasspektrometri
Förbered tillförlitliga proteomikprover som är redo för publicering med noggrant utvalda nödvändiga produkter för provberedning inför masspektrometri av proteiner. Från kalibreringslösningar och nedbrytningsstandarder till proteaser av MS-kvalitet, verktyg för peptidrening och anrikning – detta urval bidrar till att förbättra identifiering, kvantifiering och konsistensen mellan olika körningar. Handla beprövade produkter från Thermo Scientific, Invitrogen och Cytiva för att stödja robusta LC-MS-arbetsflöden inom både upptäcktsbaserad och målinriktad proteomik.
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ kalibreringslösning
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ kalibreringslösning är en blandning av 16 högrena, joniserbara komponenter som är avsedda för kalibrering av både positiv och negativ jonisering med hjälp av instrumentstyrningsprogramvaran Orbitrap Tribrid Series 3.1.
      Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution
      Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI-kalibreringslösning för positiva joner
      Thermo Scientific™ Pierce LTQ Velos ESI-kalibreringslösning för positiva joner är en blandning av högrenade joniserbara molekyler avsedd för kalibrering i positivt läge av masspektrometrar i Thermo Scientific™ LTQ Velos-serien.
        Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution
        Cytiva HiTrap™ IMAC-kolonner
        För att optimera reningen av histidinmärkta proteiner när Ni²⁺ inte är det bästa valet av metalljon.
          Cytiva HiTrap™ IMAC Columns
          Slutför din beställning – fantastiska erbjudanden
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ märkningsreagensset
          De karbonylreaktiva märkningsreagenserna Thermo Scientific™ aminoxyTMT™ (Tandem Mass Tag™) möjliggör multiplexkaraktärisering och kvantifiering av karbonylinnehållande biomolekyler (kolhydrater, steroider, oxiderade proteiner) med hjälp av masspektrometri (MS).
          Thermo Scientific™ aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set
          Thermo Scientific™ Pierce dimetylsulfoxid (DMSO)
          DMSO av hög renhet och sekvenseringskvalitet, utvecklat för tillförlitliga resultat vid HPLC och masspektrometri – vilket ger jämn absorptionsförmåga och trygghet vid varje analys.
          Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO), LC-MS Grade
          Acetonitril, Optima™ LC/MS-kvalitet, Fisher Chemical™
          Acetonitril, >-99,9 %, C2H3N, CAS-nummer 75-05-8, metan, cyano, etylnitril, metankarbonitril, metylcyanid, mecn, acetonitril, metylcyanid, etannitril, metylcyanid, cyanometan, 1 l | CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41,053 g/mol
          Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
          Vanliga frågor
          Provberedning för protein-MS är den serie steg som omvandlar komplexa proteinblandningar till rena, MS-kompatibla peptider. Typiska arbetsflöden omfattar proteinkvantifiering, reduktion/alkylering, enzymatisk nedbrytning (t.ex. trypsin eller Lys-C), rening/avsaltning samt eventuellt anrikning. Produkter från Thermo Scientific, Invitrogen och Cytiva säkerställer en jämn prestanda vid LC-MS-analys.
          Trypsin är ett standardproteas som täcker ett brett spektrum av peptider och ger förutsägbara klyvningsresultat, medan Lys-C ofta används för att förbättra nedbrytningens stabilitet, särskilt under denaturerande förhållanden. Många laboratorier använder först Lys-C och därefter trypsin för att öka fullständigheten och reproducerbarheten. Thermo Scientific erbjuder alternativ av MS-kvalitet som ofta används i LC-MS-arbetsflöden.
          De största förbättringarna uppnås vanligtvis genom att avlägsna salter, rengöringsmedel och andra jonhämmande föroreningar, samt genom att kontrollera nedbrytningen och kalibreringen. Rening av peptider (C18-spetsar/centrifugkolonner), enhetliga standarder och tillförlitlig kvantifiering bidrar till att stabilisera resultaten mellan olika körningar. Lösningar från Thermo Scientific och Invitrogen underlättar finjustering och kvalitetskontroll, medan verktyg från Cytiva kan tillgodose behoven av anrikning och rening.
          Uteblivna klyvningar minskar ofta när man optimerar denatureringen, upprätthåller korrekta förhållanden mellan enzym och protein, kontrollerar inkubationstid och -temperatur samt avlägsnar hämmare (t.ex. detergenter). Användning av proteaser av MS-kvalitet och kompatibla ytaktiva ämnen kan förbättra nedbrytningseffektiviteten. Genom att kombinera noggrann kvantifiering med konsekventa nedbrytningsreagenser från Thermo Scientific kan man standardisera resultaten mellan olika experiment.
          Peptidrening (ofta C18-baserad) avlägsnar salter, buffertar och små molekyler som hämmar joniseringen och förorenar LC-MS-system. Rena peptider ger vanligtvis bättre känslighet, färre bakgrundsjoner och en stabilare kromatografi. Thermo Scientifics förbrukningsmaterial för rening används i stor utsträckning för avsaltning och koncentrering inför analys.
          Kalibreringslösningar hjälper till att verifiera och justera instrumentens massnoggrannhet, medan standarder och digest används för rutinmässiga kontroller av känslighet, kromatografi och identifieringsprestanda. Tillsammans möjliggör de trendövervakning över olika sekvenser och instrument. Kalibreringslösningar från Invitrogen och Thermo Scientific, tillsammans med referensdigest, underlättar jämförbarhet och tillförlitlig felsökning.
          Anrikning av fosfopeptider innebär att modifierade peptider koncentreras för att förbättra detektering och lokalisering av bindningsställen. Vanliga metoder är TiO₂-baserad anrikning och IMAC-arbetsflöden, följt av noggrann rening för att minska ospecifik bindning. Anrikningskit från Thermo Scientific och Cytivas kromatografilösningar kan stödja riktade anrikningsstrategier, särskilt när de kombineras med optimerade buffertar och laddningsförhållanden.
          Resurser och relaterad information
          Kalibreringsverktyg för masspektrometri
          Säkerställ tillförlitligheten i instrumentets prestanda med kalibreringslösningar och standarder från Thermo Scientific Pierce.
          Calibration Tools for Mass Spectrometry
          Handla efter varumärke