Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerör Produktkod.: 16684022
Beräknad leverans: 10-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 SEK
    2991.88 SEK / Paket med 500
    Spara 1553.12 SEK
    34% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194024 Handla allt Labcon Produkter
Sterila, Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock, 10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs., Paket med 500
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förslutningstyp:
Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Fäst platt skruvlock
Ingår ej
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Plugg
Skruvlock med integrerad gjuten elastomerisk tätning
Förpackning:
10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs. (Bulk Packaged)
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
50 rör / påse/10 påsar / fodral
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Individuellt inslagna
IntegraPack Väska
Kartongställ
Plastställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16684022
Brand: Labcon™ 31313250069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4545.00 SEK
    2991.88 SEK / Paket med 500
    Spara 1553.12 SEK
    34% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 10-12-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör kommer med en patenterad skrivyta mot smet.
  • Finns med påsatta platta skruvlock som inkluderar integrerad gjuten elastomerförsegling, eller plugglock
  • Gradering i steg om 0,5 mL från 2 till 15 mL
  • 3 färgtryckta graderingar och omvänd lässkala
  • 17 mm bredd, 118 mm höjd utan lock
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Centrifugera till 17 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
För rör med påsatt platt lock: IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover.
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Recyclable
    • Certifications and Seals of Approval
    • Free-of a substance that causes environmental harm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse; IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Förpackning 10 Tubes/IntegraPack bag, 5 Bags/Pk., 10 Packs/Cs.
Kvantitet 10 tuber/IntegraPack påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear™
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Fäst platt integrerad elastomerisk tätning med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Graderad Ja
Examen 2 till 15 ml i steg om 0,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 17,000 x g
Produkttitel
Labcon™ SuperClear™ 15 mL Centrifugerör >