Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kolinhydroxid, 45 viktprocent vattenlösning, ren, stabiliserad Produktkod.: 11386725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.00 SEK
    7270.87 SEK / 2.50 L
    Spara 39.13 SEK
    0.54% Av
Thermo Scientific Chemicals Kolinhydroxid, 45 viktprocent vattenlösning, ren, stabiliserad
Produktkod. 11386725 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
2.5 L, Glasflaska, 2.5 L
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 11386725
Brand: Thermo Scientific Chemicals 386720025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7310.00 SEK
    7270.87 SEK / 2.50 L
    Spara 39.13 SEK
    0.54% Av
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-41-1 | C5H15NO2 | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Choline hydroxide, 45 wt.% aqueous solution
CAS 123-41-1, 7732-18-5
Färg Vitt
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H15NO2
MDL-nummer MFCD00002831
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 15,2211
Synonym choline hydroxide, gossypine, sincaline, bursine, luridine, sinkalin, sinkaline, fagine, vidine, 2-hydroxy-n,n,n-trimethylethanaminium hydroxide
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible.
InChI-nyckel KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
LEDER [OH-].C[N+](C)(C)CCO
IUPAC-namn 2-hydroxietyl(trimetyl)azaniumhydroxid
Stabilisator 1800ppm ethylenediamine 3000ppm hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 121.18
PubChem CID 31255
Formel vikt 121.18
Procent renhet 44.0 to 48.0% (Total base)
Kvalitet Ren
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerA0473763 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum23/06/2025 Produktkod386720025,386720100,386721000,386725000
PartinummerA0472132 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod386720025,386720100,386721000,386725000
PartinummerA0457662 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum30/01/2025 Produktkod386720025,386720100,386721000,386725000
PartinummerA0463452 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum05/06/2024 Produktkod386720025,386720100,386721000,386725000
PartinummerA0457662 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/11/2023 Produktkod386720025,386720100,386721000,386725000
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Choline hydroxide, stabilized, 45wt.% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Choline hydroxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Kolinhydroxid, 45 viktprocent vattenlösning, ren, stabiliserad >