Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet, 1 mm tjock
För användning vid förberedande elektrofores och screening med hög genomströmning.
229.00 SEK - 234.00 SEK
Specifikationer
För användning med (utrustning) | OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet |
---|---|
Typ | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
Kvantitet | 1 vardera |
Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
Produktkod | Brand | Antal Wells | Volym (metrisk) Tja | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Antal Wells | Volym (metrisk) Tja | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11877583
|
Fisherbrand™
VS10-10-1 |
10 | 40μ l |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 04-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11807593
|
Fisherbrand™
VS10-1-1 |
1 förberedelse, 1 markör | 650μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11857593
|
Fisherbrand™
VS10-12-1 |
12 | 35μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11807603
|
Fisherbrand™
VS10-16MC-1 |
16 | 25μ L |
229.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11857603
|
Fisherbrand™
VS10-20-1 |
20 | 20μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11807613
|
Fisherbrand™
VS10-5-1 |
5 | 100μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11857613
|
Fisherbrand™
VS10-8MC-1 |
8 | 60μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11807623
|
Fisherbrand™
VS10-9-1 |
9 | 50μ L |
234.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 10-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Tillbehör för användning med OmniPAGE mini vertikal gelelektroforesenhet
- Levereras som standard
- 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
OmniPAGE Mini vertikal gelelektroforesenhet | |
12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek | |
1 vardera | |
1 mm |