Läs mer
Gibco™ HEPES, 1M buffertlösning Produktkod.: 11550496
Gibco™ HEPES, 1M buffertlösning
Produktkod. p-7075951
20 mL
Kvantitet:
20 mL
20 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550496
Brand: Gibco™ 15630049
Quality Analysis and Quality Control Testing
Använd kampanjkoden 24140 i kassan
Visa tillgängliga kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
HEPES, 1M buffertlösning
Gibco™ HEPES (N-2-hydroxietylpiperazin-N-2-etansulfonsyra) är ett zwitterjoniskt organiskt kemiskt buffertmedel som vanligtvis används i cellodlingsmedia. Tillägget av 10– 25 mM HEPES ger extra buffringskapacitet när cellodling kräver längre perioder av manipulation utanför en CO 2 -inkubator. HEPES är ett bra buffringsval för många cellodlingssystem eftersom det är membranogenomträngligt, har begränsad effekt på biokemiska reaktioner, är kemiskt och enzymatiskt stabilt och har mycket låg absorbans för synligt ljus och UV-ljus.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ HEPES tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ HEPES-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15630-106). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. UV light
Kemiskt namn eller material HEPES buffer
Analyscertifikat FDA, ISO 13485 standards
Beskrivning HEPES Buffer Solution, 20mL, Colorless, Liquid, 1M Concentration, 7.2 to 7.5 pH, 2 to 8°C Storage, 24 Months Shelf Life, For use with Flow Cytometry, Cell Surface Antibodies and Intracellular Cytokine Antibodies
Koncentration 1 M
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
pH 7.2 to 7.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 20 mL
Förpackning 1 vardera
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gibco™ HEPES, 1M buffertlösning >