Läs mer
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, ACS reagent, suitable for buffer solutions Produktkod.: 10782602
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, ACS reagent, suitable for buffer solutions
Produktkod. p-42281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
500 g, Plastflaska, 500g
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
Produktkod. 10782602
Brand: Thermo Scientific Acros 424375000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
pH-buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7558-79-4
Molekylformel HNa2O4P
Molekylvikt (g/mol) 141.96
MDL-nummer MFCD00003496
InChI-nyckel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium saltVisa merVisa mindre
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
LEDER [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium phosphate, dibasic
Färg Vitt
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
IUPAC-namn dinatriumvätefosfat
Formel vikt 141.96
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 0.2% max. (105°C)
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation Decomposes information: > 240°C
Visa mer Visa mindre
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
PartinummerB0157147 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum09/06/2025 Produktkod424370100,424370025,424375000
PartinummerA0460810 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod424370100,424370025,424375000
PartinummerA0456930 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod424370100,424370025,424375000
PartinummerA0456931 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/05/2025 Produktkod424370100,424370025,424375000
PartinummerA0457221 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/06/2024 Produktkod424370100,424370025,424375000
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, ACS reagent, suitable for buffer solutions >