Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Återanvändbara skopor av polypropen
Designad för att hämta prover från en större källa. SP Scienceware™ Återanvändbara polypropenskopor är ett värdefullt multifunktionellt labbverktyg.
Brand: Bel-Art™ F36748-0000
344.90 SEK valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
Beskrivning
Designad för att hämta prover från en större källa. SP Scienceware™ Återanvändbara polypropenskopor är ett värdefullt multifunktionellt labbverktyg.
- Stel form skopa
- Platt botten håller skopor upprätt när de fylls eller är tomma
- Kan användas som vägningsbåt
- Tillverkad av polypropen
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
- Uppfyller FDA-föreskrifter för kontakt med livsmedel
- Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer
- Angivna volymer representerar typiska högningsprover
Specifikationer
Kemi Scoop | |
Autoklaveringsbar | |
60 mL | |
Ett stycke | |
Jämna | |
Designade för att förbli upprätt när de är fyllda eller tomma så att de kan användas som vägningsbåtar eller placeras på en plan yta för att underlätta provtagning och dispensering | |
1,12 tum. | |
8,06 tum. | |
20.5 cm | |
1,62 tum. |
Polypropen | |
2,02 oz. | |
Återanvändbar | |
Genomskinligt | |
FDA | |
20.5 x 4.1 x 2.9 cm | |
2.9 cm | |
5 tum | |
12.7 cm | |
4.1 cm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.