Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med Poly-Seal Liner
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
Brand: DWK Life Sciences W216987
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Autoklaverbar svart fenollock med gummifoder.
Specifikationer
1 oz., 30 ml | |
1 oz. | |
1,3 tum. | |
432/Cs. | |
70 mm | |
Polyseal | |
33-400 mm | |
Skruvlock |
30 mL | |
Klart | |
Glas | |
Svart | |
2,7 tum | |
Fenol | |
34 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med svart fenollock med Poly-Seal Liner > med svart fenollock; m/Poly-Seal liner; Kapacitet: 1 oz.; Fall av 432
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering