Industrihandskar för allmänt bruk
Industrihandskar för allmänt bruk (engångsbruk) ger skydd mot skadliga miljöpåverkan såsom de som finns inom livsmedelshantering och -service, fordonsindustrin, icke-medicinska laboratorier och allmänt underhåll. De används främst i miljöer där arbetare behöver byta handskar ofta och kan vara tillverkade av latex, nitril, neopren, vinyl och/eller andra polymerer.
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 15594456
Produktkod 8000256
Produktkod 8000023
Produktkod 200007840
Produktkod 8002736
Produktkod 7084211
Produktkod 8005342
Produktkod 6927055
Produktkod 9622004
Produktkod 8005392
Produktkod 7225023
Slutför din beställning - Bra erbjudanden
Måste ha
Produktkod 6983058
Produktkod 8002740
Produktkod 8394020
Produktkod 6830050
Produktkod 8005394
Produktkod 142384
Produktkod 3081075
FAQ
Undersökningshandskar och industrihandskar för allmänt bruk har olika syften och är utformade med specifika egenskaper anpassade till sina respektive användningsområden. Här är de viktigaste skillnaderna:
Undersökningshandskar
- Används främst inom medicinska och vårdmiljöer
- Utformade för engångsbruk för att förhindra korskontaminering mellan patienter och vårdpersonal
- Tillverkas vanligtvis av latex, nitril eller vinyl. Latexhandskar erbjuder hög elasticitet och komfort men kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Nitrilhandskar är ett bra alternativ för dem med latexallergi och erbjuder utmärkt punkteringsmotstånd. Vinylhandskar är mindre hållbara men mer kostnadseffektiva
- Generellt tunnare för att möjliggöra hög känslighet och fingerfärdighet, vilket är avgörande för medicinska undersökningar och procedurer
- Finns i både sterila och icke-sterila versioner, där sterila handskar används vid kirurgiska ingrepp
- Måste uppfylla strikta standarder fastställda av tillsynsmyndigheter såsom FDA i USA för att säkerställa säkerhet och effektivitet i medicinska miljöer
Industrihandskar för allmänt bruk
- Används i olika industriella miljöer såsom tillverkning, byggnation, underhåll och lagerhållning
- Utformade för hållbarhet och skydd mot mekaniska risker
- Tillverkade av material såsom läder, gummi, syntetiska tyger eller en kombination av dessa. Valet av material beror på den specifika industriella tillämpningen och den erforderliga skyddsnivån
- Generellt tjockare än undersökningshandskar för att ge bättre skydd mot nötning, skärskador, punkteringar och stötar
- Ofta utformade med ytterligare funktioner såsom förstärkta handflator, knogskydd och texturerade ytor för att förbättra grepp och hållbarhet
- Måste uppfylla säkerhetsstandarder som är relevanta för industriella miljöer, såsom de som fastställts av OSHA i USA
Sammanfattningsvis är undersökningshandskar tunnare, utformade för engångsbruk och prioriterar känslighet och hygien för medicinska tillämpningar. Industrihandskar för allmänt bruk är tjockare, utformade för hållbarhet och upprepad användning och ger skydd mot mekaniska risker i olika industriella miljöer.
Färgkodade industrihandskar för allmänt bruk används ofta för att skilja mellan olika tillämpningar, uppgifter eller områden, vilket förbättrar säkerheten och minskar risken för korskontaminering. Några vanliga tillämpningar för olika färger är:
- Blå handskar: Lämpliga för livsmedelsbearbetning och -hantering samt medicinska och dentala miljöer. Blå är en färg som inte förekommer naturligt i livsmedel, vilket gör den lätt att upptäcka om en del av handsken hamnar i livsmedelsprodukter. Används också inom vården för att skilja från andra typer av handskar
- Svarta handskar: Lämpliga för fordons- och mekaniskt arbete samt industriella och tillverkningsmiljöer. Svarta handskar föredras i smutsiga eller oljiga miljöer där de döljer fläckar och ger ett professionellt utseende
- Gröna handskar: Lämpliga för jordbruk och trädgårdsarbete, kemikaliehantering och laboratorier samt i vissa fall livsmedelsbearbetning. De används ofta för att signalera säker hantering av kemikalier eller bekämpningsmedel och kan också användas för uppgifter med växter och livsmedel för att förhindra korskontaminering
- Gula handskar: Lämpliga för rengöring och vaktmästararbete samt underhåll. De är mycket synliga och används för att indikera försiktighet och renlighet
- Röda handskar Lämpliga för hantering av farligt avfall och uppgifter med material med hög risk. De används för att signalera fara eller hög risk och varna arbetare
- Orange handskar: Lämpliga för bygg- och vägarbete samt uppgifter med hög synlighet
- Vita handskar: Lämpliga för renrum och elektronikproduktion. De används i miljöer som kräver hög renlighet och hygien eftersom de lätt visar smuts och föroreningar
Vid val av industrihandskar för allmänt bruk är det viktigt att beakta olika faktorer för att säkerställa att de uppfyller uppgiftens specifika behov och ger tillräckligt skydd och komfort. Här är fem viktiga punkter:
- Material: Vanliga material inkluderar nitril, latex, vinyl, läder och syntetiska tyger. Nitril är bra för kemikalieresistens, hållbarhet och punkteringsmotstånd. Latex erbjuder utmärkt elasticitet och komfort men kan orsaka allergiska reaktioner. Vinyl är kostnadseffektivt och lämpligt för uppgifter med låg risk. Läder är hållbart och motståndskraftigt mot nötning, idealiskt för tungt arbete. Syntetiska tyger är mångsidiga och kan erbjuda olika nivåer av skydd och flexibilitet
- Skyddsnivå: Identifiera specifika risker i arbetsmiljön, såsom:
• Kemisk exponering: Överväg kemikalieresistenta handskar såsom nitril eller neopren
• Mekaniska risker: Överväg skär- eller nötningsbeständiga handskar
• Värme: Överväg värmebeständiga handskar för hantering av heta material
• Kyla: Överväg isolerade handskar för kalla miljöer
• Standarder: Säkerställ att handskarna uppfyller relevanta säkerhetsstandarder (t.ex. ANSI/ISEA, EN-standarder) - Passform och komfort: Handskar bör passa väl för att ge fingerfärdighet och minska handtrötthet. Kontrollera att de finns i olika storlekar. Beakta den fingerfärdighet som krävs. Tunnare handskar ger bättre fingerfärdighet medan tjockare ger mer skydd. Leta efter ergonomisk design, andningsbara material och vadderade handflator
- Grepp och textur: Handskar med texturerade ytor eller beläggningar (t.ex. nitrilbeläggning) ger bättre grepp, vilket är viktigt vid hantering av verktyg och material. Beroende på uppgiften kan förbättrat grepp behövas i oljiga eller våta förhållanden
- Hållbarhet och kostnad: Bedöm den förväntade livslängden baserat på användningens frekvens och natur. Hållbara handskar kan ha en högre initial kostnad men ger bättre värde på lång sikt. Balansera kostnaden med skydd och hållbarhet och beakta den totala kostnaden inklusive utbytesfrekvens