Läs mer
Pyrex™ Aspiratorflaska med slangsidoarm
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
•Rörformad sidoarm för fastsättning av 9 mm hål flexibel slang •Oslipad hals för att ta emot •gummiproppar. Tål upprepad sterilisering (våt eller torr)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Produkttyp | Aspiratorflaska |
| Diameter (metrisk) | 111 mm |