Läs mer
Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska Produktkod.: 15557820
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska
Produktkod. 15557820
250 mL, Paket med 5
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15557820
Brand: Quickfit FD250/3
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Tillåter lätt borttagning av fasta rester
  • Idealisk för användning med roterande förångare
  • Stor yta för snabb avdunstning
  • Robust tung väggkonstruktion för extra styrka
  • Formen gör det enkelt att ta bort fasta rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 148 mm
Product Information
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Florentinsk borosilikatglasflaska >