Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
Brand:  Quickfit FR5/1S
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10407430
  • 1040.00 SEK / Paket med 5
Bara null kvar
Beräknad leverans: 03-10-2025
Beskrivning
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
  • Med högsta kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Tillverkad av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock
  • Omfattande utbud av 46 flaskor från 5 ml till 10 000 ml
  • Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ISO 1773, ISO 4797
Borsilikatglas
Kort
Rund
5 mL
65 mm
14/23
25 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Product Information
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska > Kapacitet: 5mL; Uttag: 14/23