Kit och mastermixar för cDNA-syntes
Oumbärliga verktyg för avancerad genetisk forskning och diagnostik, cDNA-synteskit och mastermixar är avgörande för att omvandla RNA till komplementärt DNA med hög effektivitet och noggrannhet. De effektiviserar olika molekylärbiologiska tillämpningar, såsom RT-PCR och genexpressionsanalys, genom att tillhandahålla tillförlitliga och reproducerbara resultat.
Thermo Scientific RevertAid RT-kit för omvänd transkription
Thermo Scientific™ RevertAid RT-kit är ett komplett system för effektiv syntes av första-strängs cDNA från mRNA- eller total-RNA-matriser. Kitet använder RevertAid omvänt transkriptas (RT), som har lägre RNase H-aktivitet jämfört med AMV omvänt transkriptas.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Thermo Scientific Maxima-kit för första-strängs cDNA-syntes för RT-qPCR
Thermo Scientific™ Maxima-kit för första-strängs cDNA-syntes för RT-qPCR, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett praktiskt system optimerat för cDNA-syntes i tvåstegs kvantitativa RT-PCR-applikationer (RT-qPCR).
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
Resurser och relaterad information
Riktlinjer för att undvika RNase-kontaminering
Följ dessa steg för att undvika RNase-kontaminering.
Guidelines to Avoid RNase Contamination
Tillförlitlig analys av RNA-prover från helblod
Utför cDNA-syntes även när RNA är begränsat, degraderat eller möjligen kontaminerat
pH Calibration Guide
Vanliga frågor och svar
DNA-synteskit och mastermixar används vanligtvis för:
  • Analys av genuttryck: omvandling av RNA till komplementärt DNA (cDNA) för kvantitativ PCR (qPCR) eller omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR) för att mäta nivåer av genuttryck.
  • Kloning och sekvensering: skapande av cDNA-bibliotek för klonings- och sekvenseringsändamål, vilket gör det möjligt för forskare att studera gensekvenser och genfunktioner.
  • RNA-Seq: förberedelse av prover för RNA-sekvensering (RNA-Seq) för att analysera transkriptom och identifiera mönster för genuttryck under olika förhållanden eller behandlingar.
  • Funktionell genomik: undersökning av geners funktion genom att studera deras uttrycksprofiler och hur de förändras som svar på olika stimuli eller genetiska modifieringar.
  • Diagnostik: detektion och kvantifiering av viralt RNA eller andra RNA-biomarkörer i kliniska prover för diagnostiska ändamål, såsom identifiering av infektioner eller sjukdomstillstånd.
  • RNA-kvalitet och -mängd: degraderat eller kontaminerat RNA kan leda till låg cDNA-utbyte och opålitliga resultat. För att motverka detta bör högkvalitativa RNA-extraktionsmetoder användas, RNA-integriteten bedömas med gelelektrofores eller en bioanalysator, och RNA kvantifieras noggrant innan cDNA-syntesen påbörjas.
  • Enzymhämning: kontaminanter såsom salter, fenol eller etanol från RNA-extraktionen kan hämma enzymet omvänt transkriptas. För att motverka detta bör RNA renas noggrant för att avlägsna kontaminanter, RNA-rengöringskit användas vid behov och korrekta tvättsteg säkerställas under RNA-extraktionen.
  • Primerdesign och specificitet: dåligt utformade primers kan leda till ospecifik amplifiering eller ineffektiv cDNA-syntes. Utforma i stället primers som är specifika för mål-RNA:t, undvik regioner med sekundärstrukturer och validera primers med hjälp av in silico-verktyg eller experimentell testning.
  • Sekundärstrukturer i mallen: RNA:s sekundärstrukturer kan hindra det omvända transkriptaset från att effektivt syntetisera cDNA. Använd tillsatser som DMSO eller betain för att minska sekundärstrukturer och optimera reaktionsförhållandena för att minimera deras påverkan.
  • Kontaminering: kontaminering med genomiskt DNA eller andra RNA-källor kan leda till falskt positiva resultat eller felaktig kvantifiering. Använd DNas-behandling för att avlägsna genomiskt DNA, inför strikta åtgärder för kontamineringskontroll (t.ex. genom att använda RNas-fria reagenser och förbrukningsmaterial) och inkludera no-RT-kontroller för att kontrollera förekomst av genomisk DNA-kontaminering.
  1. Enzymkvalitet och effektivitet: säkerställ att kitet innehåller omvänt transkriptas av hög kvalitet som ger hög effektivitet och noggrannhet vid cDNA-syntes. Detta är avgörande för korrekta och tillförlitliga resultat.
  2. Kompatibilitet med efterföljande applikationer: kontrollera om cDNA-synteskitet är kompatibelt med de planerade efterföljande applikationerna, såsom qPCR, RT-PCR eller nästa generations sekvensering. Vissa kit är optimerade för specifika applikationer.
  3. Reaktionsförhållanden och flexibilitet: överväg de reaktionsförhållanden som krävs för kitet, inklusive temperatur och tid. Kit som erbjuder flexibilitet i reaktionsförhållandena kan vara fördelaktiga för olika experimentella upplägg.
  4. Användarvänlighet och enkelhet i protokollet: kit med färre steg och förenklade procedurer kan spara tid och minska risken för fel.
  5. Kostnad och prisvärdhet: utvärdera kostnaden för kitet i förhållande till antalet reaktioner det möjliggör. Beakta den totala prisvärdheten, inklusive reagenskvaliteten och resultatens tillförlitlighet.
Handla efter varumärke