UserName
General Clinical Specimen Containers
Allmänna behållare för kliniska prover
Specialiserade förvaringsbehållare utformade för att samla in, förvara, transportera och stabilisera allmänna kliniska prover. Produkterna finns i flera storlekar, kapaciteter och materialsammansättningar.
Thermo Scientific Sterilin polystyrenbehållare, 60ml till 250ml
Förvara prover i Thermo Scientific™ Sterilin™ polystyrenbehållare med kapaciteter från 60ml till 250ml.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Hållbara behållare för allmänna kliniska prover
Samla in och transportera prover säkert för laboratorieanalyser.
All Special Offers on General Clinical Specimen Containers
Behållare i rostfritt stål för allmänna kliniska prover
Hållbara och motståndskraftiga mot kontaminering är behållare i rostfritt stål idealiska för säker provinsamling och transport.
Stainless Steel General Clinical Specimen Containers
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Fisherbrand högprecisionspincett/tång, 45° böjd, avsmalnande, med mycket fin spets
Ger maximal synlighet vid arbete under förstoring. Fisherbrand™ högprecisionspincett/tång, 45° böjd, avsmalnande, med mycket fin spets, är tillverkad av antimagnetiskt rostfritt stål.
Electronic Toploading Balances
Med en högre kapacitet än analysvågar är toppmatade vågar utformade för att väga mängder upp till kilogramnivå. Ett brett urval av vägningskapaciteter och mätnoggrannheter finns tillgängligt, liksom interna eller externa kalibreringssystem och integrerad programvara efter dina behov.
Undersökningshandskar
Undersökningshandskar tillverkas av olika material, inklusive latex, nitril, polyvinylklorid och andra polymerer. Förutom användning i kliniska miljöer eller inom hälso- och sjukvården används undersökningshandskar också för att skydda händerna i kemiska och biokemiska laboratorier samt i tillverknings- och kontrollerade miljöer.
Vanliga frågor
En behållare för kliniska prover är ett särskilt utformat kärl som används för att samla in, förvara och transportera biologiska prover från patienter för diagnostiska tester, forskning eller klinisk analys. Dessa behållare är avgörande för att bevara provets integritet och förhindra kontaminering. De finns i olika typer beroende på vilken typ av prov som ska samlas in:
  • Urinbehållare: Sterila koppar eller rör för insamling av urinprover
  • Blodprovtagningsrör: Vakuumförslutna rör med specifika tillsatser för blodprovstagning
  • Provtagningspinnar: För insamling av prover från halsen, näsgångarna eller sår
  • Avföringsbehållare: Utformade för insamling och transport av avföringsprover
  • Sputumbehållare: För insamling av slem från luftvägarna
Behållare för kliniska prover är vanligtvis märkta med patientinformation, datum och tid för provtagningen för att säkerställa korrekt identifiering och spårbarhet.
För att hantera en behållare för kliniska prover på rätt sätt:
  • Använd personlig skyddsutrustning: handskar, laboratorierock och ögonskydd
  • Tillämpa aseptiska tekniker: säkerställ att behållaren är steril
  • Samla in provet: följ de specifika rutinerna för den aktuella provtypen
  • Förslut behållaren: stäng den ordentligt för att förhindra läckage
  • Märk korrekt: inkludera patientinformation samt datum och tid
  • Transportera säkert: använd läckagesäkra påsar och följ gällande riktlinjer
  • Förvara på lämpligt sätt: om provet inte transporteras omedelbart, följ förvaringsanvisningarna
  • Kassera korrekt: använd behållare för biologiskt riskavfall
Dessa steg säkerställer provets integritet och förhindrar kontaminering.
När du väljer allmänna behållare för kliniska prover bör du beakta följande:
  • Sterilitet: säkerställ att behållaren är steril för att förhindra kontaminering
  • Material: välj hållbara och icke-reaktiva material, såsom plast
  • Storlek: välj en lämplig storlek för den provvolym som behövs
  • Förslutningsförmåga: säkerställ att locket sluter tätt för att förhindra läckage
  • Märkning: välj behållare med tillräckligt utrymme för patientinformation
Handla efter varumärke