Läs mer
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska Produktkod.: 10820861
Beräknad leverans: 07-10-2025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska
Produktkod. 10820861
250 mL, 14/23, Paket med 2
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Hylsled:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10820861
Brand: Quickfit FR250/1S
Bara null kvar
Beräknad leverans: 07-10-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals runt botten är tillverkade av borosilikatglas för korrosionsfri prestanda och motståndskraft mot termisk chock.
  • Hgh kvalitet Quickfit™ uttag av slipat glas
  • Omfattande utbud av 46 flaskor från 5 ml till 10 000 ml
  • Kroppsdiameter och väggtjocklek överensstämmer med relevant ISO 1773 och ISO 4797 krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1773, ISO 4797
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 126 mm
Hals stil Kort
Hylsled 14/23
Bottenform Rund
Product Information
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Quickfit™ Borosilikatglas med kort hals rund bottenflaska >