Cellodlingsmedier för Chinese Hamster Ovary-celler
Flytande lösningar, reagenser och torra föreningar är utformade för att stödja tillväxt, proliferation och transfektion av Chinese Hamster Ovary (CHO)-celler. De finns i en rad olika formuleringar och volymer för att passa dina specifika behov.
Användbara länkar
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Produktkod 7180303
Produktkod 7180304
Produktkod 10887640
Produktkod 7075674
Produktkod 7075739
Produktkod 17255896
Produktkod 17205906
Måste ha
Produktkod 11574416
Produktkod 16294262
Produktkod 7058041
Produktkod 10463522
Produktkod 10316762
Produktkod 10708405
Produktkod 7075676
Produktkod 15745513
Komplettera din beställning – Fantastiska erbjudanden
FAQ
Chinese Hamster Ovary (CHO)-celler odlas vanligtvis i flera olika typer av medier beroende på de specifika kraven för experimentet eller produktionsprocessen. Vanligt använda medier inkluderar:
- Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM): Ofta kompletterat med 10 % fetalt bovint serum (FBS) och andra tillsatser såsom L-glutamin, icke-essentiella aminosyror och antibiotika
- Ham's F-12 Nutrient Mixture: Används ofta ensamt eller i kombination med DMEM (t.ex. DMEM/F-12) och kompletteras med FBS och andra näringsämnen
- RPMI-1640 Medium
- Serumfria medier: Utan användning av animaliskt serum (t.ex. CHO-S-SFM II, EX-CELL® CHO DHFR-, CD OptiCHO™ Medium)
- Proteinfria medier: Utan användning av proteiner av animaliskt ursprung (t.ex. CD CHO Medium, CHOgro® Expression Medium)
Chinese Hamster Ovary (CHO)-celler odlas på följande sätt:
- Förberedelse: Använd ett lämpligt odlingsmedium (t.ex. DMEM eller Ham's F-12) kompletterat med nödvändiga näringsämnen
- Sådd: Sätt ut cellerna i ett sterilt odlingskärl (t.ex. kolvar eller plattor) med önskad celltäthet
- Inkubation: Förvara cellerna i en inkubator vid 37 °C med 5 % CO₂
- Mediebyte: Byt regelbundet ut det använda mediet mot färskt medium för att tillföra näringsämnen och avlägsna avfallsprodukter
- Subkultivering: Överför regelbundet cellerna till nya odlingskärl för att förhindra överkonfluens och bibehålla en god tillväxt
Vid val av cellodlingsmedium för CHO-celler bör följande beaktas:
- Näringsbehov: Säkerställ att mediet innehåller alla nödvändiga näringsämnen, inklusive aminosyror, vitaminer och mineraler, för att stödja optimal celltillväxt och produktivitet
- Seruminnehåll: Välj mellan seruminnehållande, serumfria eller proteinfria medier beroende på behov av konsekvens, kostnad och regulatoriska krav. Serumfria och proteinfria medier föredras ofta för biofarmaceutisk produktion
- Kompatibilitet med cellinjen: Välj en medieformulering som är kompatibel med och optimerad för den specifika CHO-cellinje som används
- Produktivitet och kvalitet: Utvärdera hur mediet påverkar utbytet och kvaliteten på den önskade produkten, såsom rekombinanta proteiner eller monoklonala antikroppar
- Regulatorisk efterlevnad: För biofarmaceutiska tillämpningar ska du säkerställa att mediets komponenter uppfyller regulatoriska standarder och vid behov är fria från komponenter av animaliskt ursprung