Modifierande enzymer
Utformade för att bryta ned, syntetisera och modifiera makromolekyler utan att själva förändras och vanliga inom molekylär kloning och konventionella molekylärbiologiska metoder. Välj bland en rad olika typer, DNA- och RNA-polymeraser, fosfataser, kinaser, nukleaser och mycket mer beroende på dina behov.
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 4521362
Produktkod 11453130
Produktkod 11588916
Produktkod 11473130
Produktkod 3563480
Produktkod 4926917
Produktkod 4521359
Produktkod 10272490
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Produktkod 17897694
Produktkod 7180381
Produktkod 11972945
Måste ha
Produktkod 4521364
Produktkod 10729525
Produktkod 11467560
Produktkod 10649890
Produktkod 10636153
Produktkod 128252
Produktkod 4521382
Produktkod 4918163
Vanliga frågor
Modifierande enzymer är enzymer som katalyserar tillsats eller borttagning av specifika kemiska grupper till eller från biomolekyler och därigenom förändrar deras struktur och funktion. Dessa modifieringar kan reglera målmolekylernas aktivitet, lokalisering, stabilitet eller interaktioner. Modifierande enzymer spelar en avgörande roll i olika biologiska processer, inklusive genuttryck, signaltransduktion och metabolism.
Några vanliga typer av modifierande enzymer är:
- Kinaser: Enzymer som tillför fosfatgrupper till proteiner (fosforylering).
- Fosfataser: Enzymer som avlägsnar fosfatgrupper från proteiner (defosforylering).
- Metyltransferaser: Enzymer som tillför metylgrupper till DNA, proteiner eller andra molekyler (metylering).
- Demetylaser: Enzymer som avlägsnar metylgrupper.
DNA-modifierande enzymer är en grupp enzymer som interagerar med DNA för att förändra dess struktur eller sekvens. Dessa enzymer spelar en avgörande roll i olika biologiska processer, inklusive DNA-replikation, reparation, rekombination och genuttryck. Några vanliga typer av DNA-modifierande enzymer är:
- Restriktionsendonukleaser: Klyver DNA vid specifika sekvenser.
- DNA-ligaser: Sammanfogar DNA-strängar.
- DNA-polymeraser: Syntetiserar nya DNA-strängar.
- Exonukleaser: Avlägsnar nukleotider från DNA-ändar.
- Topoisomeraser: Förändrar DNA supercoiling.
- Metyltransferaser: Tillför metylgrupper till DNA och påverkar genuttrycket.
- Helikaser: Lindar upp DNA dubbelhelix.
När du väljer modifierande enzymer bör du ta hänsyn till följande fem viktiga faktorer:
- Säkerställ att enzymet specifikt riktar sig mot substratet eller målplatsen utan att påverka andra molekyler.
- Utvärdera enzymets katalytiska effektivitet och aktivitet under de experimentella förhållandena, såsom temperatur och pH.
- Beakta enzymets stabilitet över tid och under olika lagrings- och reaktionsförhållanden för att säkerställa konsekvent prestanda.
- Välj enzymer med hög renhet från tillförlitliga källor för att minimera föroreningar som kan störa reaktionerna.
- Säkerställ att enzymet är kompatibelt med andra komponenter i systemet, såsom buffertar, kofaktorer och andra enzymer, för att undvika oönskade interaktioner.