UserName
Centrifugrör
Centrifugrör är viktiga laboratorieförbrukningsvaror som används för provberedning, separation, förvaring och transport inom forskning, klinisk verksamhet, bioteknik och industriella tillämpningar. Vårt sortiment av centrifugrör omfattar koniska rör, mikrocentrifugrör, rör som är resistenta mot proteinbindning samt alternativ med hög kapacitet, utformade för att stödja en mängd olika arbetsflöden.
Välj bland pålitliga varumärken som Corning™, Eppendorf™, Fisherbrand™, Thermo Scientific™, Labcon™, Brand™, Kimble Chase™, Duran™, Pyrex™ och Heathrow Scientific™. Dessa centrifugrör finns i flera olika volymer, sterilitetsalternativ och förslutningsvarianter och erbjuder pålitlig prestanda, provintegritet och kompatibilitet med vanliga laboratoriecentrifuger.
Falcon™ 50 ml koniska centrifugrör med hög klarhet
Perfekta för cellcentrifugering, pelletering och separation med densitetsgradienter.
Fisherbrand™ Easy Reader™ koniska centrifugrör av polypropen
Inpräglade, tydliga svarta graderingar säkerställer exakta avläsningar.
Falcon™ 15 ml koniska centrifugrör
Utmärkt optisk klarhet och pålitlig prestanda.
Väljguide
FAQ
Centrifugrör används för att separera, bearbeta, transportera och förvara flytande prover under laboratoriearbetsflöden. De används inom life science, kliniska, farmaceutiska och industriella laboratorier.
Välj rörkapacitet utifrån provvolym och kompatibilitet med centrifugen. Vanliga alternativ är mikrocentrifugrör, 15 ml-rör, 50 ml-rör och större format för bearbetning av stora provmängder.
Polypropylen är det vanligaste materialet för centrifugrör eftersom det erbjuder kemisk beständighet, hållbarhet och kompatibilitet med ett brett spektrum av laboratorietillämpningar.
LoBind-rör från Eppendorf bidrar till att minska adsorptionen av proteiner och nukleinsyror på rörväggarna, vilket förbättrar provutvinningen och underlättar känsliga analysflöden.
Sterila centrifugrör finns tillgängliga från ledande tillverkare, däribland varumärkena Corning, Fisherbrand och Thermo Scientific, vilket hjälper laboratorier att upprätthålla provens integritet och minska risken för kontaminering.
Ledande varumärken