Kemikaliebeständiga handskar
Kemikaliebeständiga handskar är lämpliga för användning inom kemiska anläggningar och processindustri, petrokemi, oljeraffinering, transport, städarbete och underhåll. För tillämpningar som avfettning samt arbete med lösningsmedel och farliga vätskor finns de i ett brett utbud av material.
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 3080947
Produktkod 8005362
Produktkod 15334082
Produktkod 8004829
Produktkod 7229015
Produktkod 8005385
Produktkod 200019970
Produktkod 8002830
Produktkod 7074281
Produktkod 8000022
Produktkod 12619741
Slutför din beställning - Bra erbjudanden
Produktkod 7161059
Produktkod 17139350
Produktkod 8003110
Måste ha
Produktkod 200049728
Produktkod 15654756
Produktkod 11736693
Produktkod 7144740
Produktkod 7241921
Produktkod 11756733
Produktkod 15633074
Produktkod 8854004
FAQ
Kemikaliebeständiga handskar är utformade för att tåla farliga kemikalier. Vanliga typer inkluderar:
- Nitrilhandskar: Motstår oljor, fett, syror, frätande ämnen och lösningsmedel
- Neoprenhandskar: Skyddar mot oljor, syror, frätande ämnen och lösningsmedel
- Butylhandskar: Skyddar mot gaser och starkt frätande syror som salpetersyra och svavelsyra
- PVC-handskar: Effektiva mot syror, baser, oljor och fetter
- PVA-handskar: Motstår många lösningsmedel men skadas av vatten
- Vitonhandskar: Motstår klorerade och aromatiska lösningsmedel samt koncentrerade syror
Tjockleken på kemikaliebeständiga handskar kan variera beroende på den specifika användningen och de kemikalier som hanteras. Generellt ger tjockare handskar bättre skydd men kan minska fingerfärdigheten. Vanliga tjocklekar inkluderar:
- 4–8 mil (0,1–0,2 mm): Lämpliga för lätt kemikaliehantering där fingerfärdighet är viktig
- 8–12 mil (0,2–0,3 mm): Ger måttligt skydd för ett bredare spektrum av kemikalier
- 12–18 mil (0,3–0,5 mm): Ger högre skydd för mer farliga kemikalier och längre exponering
- 18–30 mil (0,5–0,8 mm) och mer: Används för tung kemikaliehantering där maximalt skydd krävs
Återanvändning av kemikaliebeständiga handskar beror på:
- Kemikalietyp och koncentration: Kassera handskar efter exponering för mycket frätande eller genomträngande kemikalier
- Exponeringstid: Kortvarig exponering för mindre skadliga kemikalier kan tillåta återanvändning om handskarna inspekteras och rengörs
- Skick: Kassera handskar med tecken på slitage, nedbrytning, punkteringar eller revor
- Tillverkarens riktlinjer: Följ instruktioner för återanvändning; vissa handskar är engångsprodukter
- Rengöring: Rengör och dekontaminera handskar enligt rekommendation
- Förvaring: Förvara rengjorda handskar på en sval, torr plats skyddad från solljus och kemikalier