Runda plastflaskor
Runda plastflaskor är ett självklart val för vätskeförvaring, provinsamling och transport inom kemi-, life science- och miljölaboratorier. Detta sortiment från Azlon, Fisherbrand, Gosselin, Kautex och Thermo Scientific Nalgene omfattar volymer från små provflaskor till behållare på flera liter i HDPE- och LDPE-material. Alternativen omfattar vidhalsdesign för enkel påfyllning, läckageresistenta förslutningar, graderade väggar och robust konstruktion för krävande arbetsflöden. Använd dessa flaskor för förvaring av buffertar och medier, beredning av reagenser, avfallsinsamling samt transport av vatten- eller jordprover, samtidigt som de bidrar till konsekventa och reproducerbara resultat på olika platser och i olika team.
Kautex™ LDPE-flaskor med vid öppning, serie 303
Utformade med en vid öppning för enkel påfyllning och rengöring. Kautex™-flaskor med vid öppning är idealiska för vätskor, pastor och granulat.
Contec™ Sterile IPA
Thermo Scientific™ Nalgene™ laboratorieflaskor i HDPE med vid öppning
Utför otaliga fältapplikationer med dessa laboratorieflaskor i HDPE med vid öppning för allmänna ändamål.
Contec™ Sterile IPA
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Vanliga frågor
Runda plastflaskor används för provförvaring, hantering av reagenser, beredning av medier och allmän dispensering i laboratoriet. HDPE- och LDPE-alternativ från Thermo Scientific, Fisherbrand och Corning passar dagliga arbetsflöden där kemikaliebeständighet, transparens, säkra förslutningar och reproducerbar hantering är viktiga i laboratoriet.
Välj HDPE för högre kemikaliebeständighet och bättre styvhet, särskilt för förvaring, transport och långvarig hantering. Välj LDPE när flexibilitet, låg vikt och enklare dispensering är viktigast. Varumärken som Thermo Scientific, Buerkle och Wheaton Science Products erbjuder båda materialen i sina sortiment av runda flaskor.
Varumärkena Bel Art, BRAND, Buerkle, Corning, Fisherbrand, Thermo Scientific och Wheaton Science Products finns alla i sortimentet av runda plastflaskor. Thermo Scientific erbjuder det bredaste sortimentet, medan Fisherbrand och Corning är väl lämpade för daglig laboratorieförvaring och standardiserade arbetsflöden.
Runda flaskor med vid öppning är särskilt användbara när du behöver snabb påfyllning, enklare rengöring och mindre spill vid provtagning, omhällning eller överföring av pulver. De är särskilt praktiska för pulver, trögflytande vätskor och laboratorieförvaring av större volymer från varumärken som Thermo Scientific, Fisherbrand och Buerkle.
Toppvarumärken