UserName
Controlled Environment Wipes
Dukar för kontrollerade miljöer
Upplev exceptionell renlighet i renrum och sterila miljöer med våra högabsorberande rengöringsprodukter. Utformade för att minimera partikelavsläpp är de perfekta för allmän rengöring och spillkontroll. Vårt omfattande produktsortiment inkluderar dukar, svampar och bärbara vantar, tillgängliga i både engångs- och återanvändbara format. Förbättra ditt rengöringsprogram med våra tillförlitliga lösningar idag.
Contec™ Amplitude™ Sigma™ renrumsdukar
Använd dessa dukar för alla ultrakritiska applikationer och allmän rengöring.
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Cleanroom Wipes
Micronova™ bestrålade renrumsdukar
Ett sortiment av luddfria, absorberande dukar som är idealiska för rengöring, desinficering, polering och torkning i renrum
Micronova™ Irradiated Cleanroom Wipes
Contec™ Polynit™ renrumsdukar
Lågt innehåll av partiklar och extraherbara ämnen samt god absorptionsförmåga för lösningsmedel.
Contec™ Polynit™ Cleanroom Wipes
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Contec™ Steril IPA
Tillhandahålls steril genom gammastrålning med en validerad process på minst 25 kGy. Contec™ Steril IPA är en alkoholblandning filtrerad till 0.2 mikron, fylld och förpackad i ett renrum av klass C (ISO klass 7).
Contec™ Sterile IPA
Provpinnar i Texwipe™ Alpha™ Polyester-serien
Det stickade och renrumstvättade polyesterhuvudet ger en neutral bakgrund för det erhållna provet på grund av dess höga renhetsnivåer. Texwipe™ Alpha™ provpinnar rekommenderas i stor utsträckning för ytprovtagning och validering av rengöring.
Texwipe™ Alpha™ Polyester Series Swabs
PURUS™ EnviroTack™ kontamineringskontrollmattor med 30 lager
Exklusivt från PURUS™ är EnviroTack™ mattor de första kontamineringskontrollprodukterna någonsin som innehåller GMO-fria, växtbaserade förnybara material, vilket ger ett miljövänligt alternativ för att avlägsna smuts och damm från gångtrafik och utrustningshjul.
PURUS™ 30-Layer EnviroTack™ Contamination Control Mats
FAQ
Ett renrum upprätthåller låga nivåer av luftburna partiklar, medan en kontrollerad miljö hanterar faktorer som temperatur, luftfuktighet och belysning utan specifika partikelstandarder. Renrumsdukar används i industrier som kräver strikt kontaminationskontroll, såsom läkemedel, bioteknik och halvledare, och genomgår rigorösa tester för partikelgenerering, extraherbara ämnen och fibrer. Dukar för kontrollerade miljöer är lämpliga för mindre strikta miljöer där en viss nivå av kontamineringskontroll fortfarande är nödvändig, såsom i laboratorier, tillverkning av medicintekniska produkter eller elektronikmontering.
Desinfektionsdukar anses generellt inte vara miljövänliga av flera skäl. De är tillverkade av icke biologiskt nedbrytbara material, inklusive syntetiska fibrer som polyester eller polypropen, som inte bryts ned lätt i miljön. De desinfektionsmedel som används kan innehålla kemikalier som kan vara skadliga för vattenlevande organismer och ekosystem om de inte hanteras korrekt. Desinfektionsdukar är också vanligtvis engångsprodukter, vilket bidrar till ökat avfall. Det finns dock vissa mer miljövänliga alternativ, såsom dukar tillverkade av biologiskt nedbrytbara material och sådana som använder miljösäkra desinfektionsmedel. Det är viktigt att kontrollera produktmärkning och välja dessa alternativ när det är möjligt.
Miljövänliga dukar minimerar miljöpåverkan genom att ha:
  • Biologiskt nedbrytbara material: Tillverkade av naturliga fibrer som bambu, bomull eller trämassa, som bryts ned lättare i miljön
  • Komposterbarhet: Certifierade att brytas ned utan skadliga rester
    Hållbar sourcing: Tillverkade av förnybara resurser
  • Icke-toxiska ingredienser: Användning av naturliga, icke-toxiska och miljösäkra rengöringsmedel
  • Minimal förpackning: Minskad eller återvinningsbar förpackning för att reducera totalt avfall
Kontrollera alltid certifieringar som ASTM D6400 eller EN 13432 för komposterbarhet
Resurser och relaterad information
Dukar
Upptäck omfattande information och köpguider för dukar, lämpliga för både allmänna ändamål och kontrollerade miljöer.
Exam Gloves Guide
Contec™ dukar för kritiska miljöer
Contec erbjuder många olika substrat för dukar, kantteknologier, konfigurationer och bearbetningsalternativ för både sterila och icke-sterila, torra och förimpregnerade, stickade, nonwoven-dukar och mikrofiberdukar.
Contec™ Wipes for Critical Environments
Revolve - En hållbar lösning för din renrumsmiljö
Lär dig mer om Revolve-serien av dukar, de första renrumsprodukterna tillverkade av återvunnet polyester.
Revolve - A Sustainable Solution For Your Cleanroom Environment
Handla efter varumärke