Kemikaliebeständiga skyddsoveraller
Endelade plagg tillverkade av specialiserade kemikaliebeständiga material. Främst utformade för att skydda bäraren mot stänk eller sprej av flytande kemikalier, med alternativ som ger ytterligare skydd mot smittämnen, radioaktiv kontaminering och statisk elektricitet.
Användbara länkar
Vägledning för produktval
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 8008002
Produktkod 8003111
Produktkod 8008018
Produktkod 7074261
Produktkod 8008013
Produktkod 200137731
Produktkod 17835676
Produktkod 8008007
Produktkod 200022862
Produktkod 200009162
Produktkod 200022870
Produktkod 17120905
Måste-ha
Produktkod 7146525
Produktkod 7074269
Produktkod 8349003
Produktkod 15661784
Produktkod 7237796
Produktkod 200112407
Produktkod 15896942
Produktkod 8008019
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Produktkod 12687071
Produktkod 15747727
Produktkod 11889610
Produktkod 11723073
Vanliga frågor
En kemikaliebeständig skyddsoverall förväntas ge bäraren skydd mot farliga kemikalier och andra farliga ämnen.
- Motståndskraft mot kemikaliegenomträngning
- Mekanisk motståndskraft mot nötning, punktering eller rivning
- I vissa tillämpningar krävs antistatiska egenskaper samt motståndskraft mot patogener eller radioaktivt material
- Skyddsoverallen ska uppfylla relevanta säkerhetsstandarder och certifieringar (t.ex. OSHA, ANSI och EN-standarder) som gäller för kemskyddskläder
Kemskyddsdräkter klassificeras dessutom efter den tid det tar för en viss koncentration av en kemikalie att tränga igenom skyddsdräkten. Ju längre genombrottstiden är, desto högre är motståndskraften mot permeation och desto effektivare är kemskyddet.
Skyddsklass | Genombrottstid |
|---|---|
1 | > 10 minuter |
2 | > 30 minuter |
3 | > 60 minuter |
4 | > 120 minuter |
5 | > 240 minuter |
6 | > 480 minuter |
Skyddsoveraller skiljer sig åt beroende på sin förmåga att motstå mekaniska, kemiska och partikelformiga påfrestningar.
Skyddsoveraller i kategori I är avsedda för användning i hushåll och miljöer med låg exponeringsrisk.
Skyddsoveraller i kategori III är utformade för användning i miljöer med hög exponeringsrisk.
Följande typer av skyddsoveraller i kategori III finns tillgängliga:
Typ av skyddsoverall | Skyddsnivå |
|---|---|
Type 1, 1a, 1b, 1c | Gastät |
Type 3 | Skydd mot vätskor |
Type 4 | Skydd mot spray |
Type 5 | Skydd mot partiklar |
Type 6 | Begränsat skydd mot spray |
Kraven för de olika skyddsnivåerna för kemskyddskläder anges i följande europeiska standarder:
EN 943-1: Type 1a, 1b och 1c | Skyddskläder mot flytande och gasformiga kemikalier, inklusive flytande aerosoler och fasta partiklar – Del 1: Prestandakrav för ventilerade och icke-ventilerade gastäta skyddskläder (typ 1) |
EN 943-2: Type 1a ET och type 1b ET | Skyddskläder mot flytande och gasformiga kemikalier, inklusive vätskor (för räddningsinsatsteam), aerosoler och fasta partiklar – Del 2: Prestandakrav för gastäta kemskyddsdräkter (typ 1) för räddningsinsatsteam (ET) |
EN 14605: Type 3 och 4 | Skyddskläder mot flytande kemikalier – Prestandakrav för kläder med vätsketäta (typ 3) eller spraytäta (typ 4) fogar, inklusive plagg som endast skyddar vissa delar av kroppen (typ PB [3] och PB [4]) |
EN ISO 13 982-1: Type 5 | Skyddskläder mot fasta partiklar – Del 1: Prestandakrav för kemskyddskläder som ger helkroppsskydd mot luftburna fasta partiklar (typ 5-kläder) |
EN 13 034: Type 6 | Skyddskläder mot flytande kemikalier – Prestandakrav för kemskyddskläder som ger begränsat skydd mot flytande kemikalier (utrustning av typ 6 och typ PB [6]) |
Dessutom föreskrivs följande standardiserade provningsmetoder för kemskyddskläder:
- EN ISO 6529 Skyddskläder – Skydd mot kemikalier – Bestämning av skyddsmaterialens motståndskraft mot permeation av vätskor och gaser
- EN 1149-5 Skyddskläder – Elektrostatiska egenskaper
- EN ISO 16602 Skyddskläder för skydd mot kemikalier – Klassificering, märkning och prestandakrav
Rådgör med din säkerhetsansvarige, som behöver genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön. Dela information om de specifika förutsättningarna för din tillämpning. Tillsammans kan ni fastställa följande:
- Vilket arbete som ska utföras: Arbetets typ och varaktighet avgör i stor utsträckning vilken skyddsnivå och skyddsklass som krävs.
- Vilka risker som är förknippade med arbetet: Vilka kemikalier används och vilka blandningar framställs? Förekommer farliga ämnen i form av partiklar, vätskor eller gaser? Vilket temperaturintervall råder i arbetsmiljön? Innebär tillämpningen arbete med brandfarliga eller explosiva ämnen? Finns det en ökad risk för nötning, rivning eller punktering av skyddsoverallen? Ta hänsyn till de kumulativa effekterna av exponering för farliga ämnen.
- Vilken annan skyddsutrustning som krävs för tillämpningen och om den är kompatibel med den valda skyddsoverallen: Viktiga faktorer är användning av andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, hörsel- eller huvudskydd, handskar, skyddsstövlar, säkerhetsbälten etc.
- Vilka möjligheter som finns för dekontaminering av skyddsutrustningen: Ovanstående faktorer avgör i stor utsträckning om engångs- eller återanvändbara kemikaliebeständiga skyddsoveraller ska användas. Kassering eller dekontaminering behöver organiseras därefter.
Be om rekommendationer från din lokala Fisher Scientific Channel Account Manager eller säkerhetsspecialist, som kan ge råd om lämpliga lösningar.