UserName
Lock för autosamplerflaskor för kromatografi
Lock för autosamplerflaskor för kromatografi är viktiga för att bevara provintegriteten genom hela det analytiska arbetsflödet. Dessa lock är utformade för HPLC-, UHPLC- och GC-applikationer och ger tillförlitlig försegling, minimerar risken för kontaminering och stödjer reproducerbara analytiska resultat. Fisher Scientific-kanalen erbjuder ett omfattande sortiment av locklösningar för kromatografiflaskor från varumärkena/portföljerna Thermo Scientific, Fisherbrand och DWK, inklusive skruvlock, snäpplock, crimphättor och septakonfigurationer som lämpar sig för både rutinmässiga och avancerade laboratoriemiljöer.
Fisherbrand™ 9 mm PP-lock med kort gänga, blått, med mitthål, monterat septum
Blå, röd, vit, silikon/PTFE, 1 mm, förpackning med 1000.
Thermo Scientific™ SureSTART™ 9 mm skruvlock, nivå 2, för högkapacitetsapplikationer
Blå, vit silikon/röd PTFE, 100-pack, förpackning med 100.
Fisherbrand™ 24 mm PP-skruvlock, vitt, sluten ovansida, 24-400-gänga, monterat septum
Vit, grå, röd, PTFE/butyl, 2,5 mm, förpackning med 100.
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Måste ha
Vanliga frågor
Autosamplerlock för kromatografiflaskor försluter provflaskor som används i HPLC-, UHPLC- och GC-arbetsflöden. De bidrar till att förhindra avdunstning, kontaminering och provförlust samtidigt som de stödjer konsekvent analytisk prestanda.
Välj ett lock utifrån flaskans storlek, förslutningstyp, septummaterial och instrumentkompatibilitet. Varumärkena/portföljerna Thermo Scientific, Fisherbrand och DWK erbjuder alternativ för rutinmässiga och avancerade kromatografimetoder.
Silikon-/PTFE-septa används i stor utsträckning eftersom de ger kemisk beständighet, låga halter av extraherbara ämnen och tillförlitlig återförslutning vid upprepade injektioner.
Skruvlock föredras vanligtvis för rutinmässiga laboratoriearbetsflöden eftersom de är enkla att sätta på, lätta att ta av och ger tillförlitlig förslutningsprestanda.
Högkvalitativa lock för provflaskor bidrar till att upprätthålla provintegriteten, minska risken för kontaminering och stödja reproducerbara kromatografiska resultat, vilket bidrar till mer tillförlitliga analytiska data.
Ledande varumärken