UserName
Nucleic Acid Labeling and Detection
Märkning och detektion av nukleinsyror
Produkter för märkning och detektion av nukleinsyror omfattar kemiluminiscerande EMSA-kit, DNA- och RNA-analyssatser samt biotinmärkta och fluorescerande nukleinsyraprober. De används för att tillföra märkningar till nukleinsyror för att möjliggöra detektion eller rening.
Invitrogen™ Qubit™ 1X-analyssatser för dubbelsträngat DNA (dsDNA) med hög känslighet (HS) och brett mätområde (BR)
Qubit™ 1X dsDNA HS- och BR-analyssatserna är mycket selektiva för dubbelsträngat DNA (dsDNA) framför RNA och erbjuder lättanvända formuleringar för noggrann kvantifiering av dubbelsträngat DNA i format med 100 och 500 analyser. Lambda-standarderna tillhandahåller tillräckligt med material för upp till 500 prover.
    Invitrogen™ Qubit™ 1X dsDNA High Sensitivity (HS) and Broad Range (BR) Assay Kits
    Thermo Scientific™ Pierce™-kit för biotinylering av RNA:s 3'-ände
    Biotinylera RNA-probers terminala 3'-ändar för icke-radioaktiva EMSA och andra metoder för detektion av nukleinsyror.
    Thermo Scientific™ Pierce™ RNA 3' End Biotinylation Kit
    Cytiva Amersham™ ECL™-system för direkt märkning/detektion av nukleinsyror
    Eliminerar hantering, avfall och regulatoriska krav som är förknippade med användning av radioaktivitet. Det är inte nödvändigt att avlägsna prober från membranen före omhybridisering.
    Cytiva Amersham™ ECL™ Direct Nucleic Acid Labeling/Detection System
    Slutför din beställning – Fantastiska erbjudanden
    Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-brunnsplattor
    Thermo Scientific Nunc Immuno-plattor erbjuder tillförlitlighet från batch till batch, reproducerbarhet från brunn till brunn och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
    Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Plates
    Invitrogen™ Qubit™ 4-startpaket med WiFi
    Kvantifiera proteiner, dubbelsträngat DNA (dsDNA) och RNA med hög noggrannhet med Qubit™ 4 Protein BR-, Quantitation-, NGS- och RNA IQ-startpaketen, som använder ett fluorescerande färgämne som endast avger signal när det är bundet till sin målmolekyl, vilket minimerar effekten av kontaminanter.
    Invitrogen™ Qubit™ 4 Starter Packages, with WiFi
    Invitrogen™ TE-buffert (20X), RNas-fri
    Avgörande för framgångsrika Invitrogen™ RiboGreen™ RNA-kvantifieringsanalyser
    Invitrogen™ TE Buffer (20X), RNase-free
    Vanliga frågor
    Märkning av nukleinsyror avser processen där en detekterbar markör eller etikett fästs på en nukleinsyramolekyl (DNA eller RNA). Denna märkning möjliggör visualisering, detektion och kvantifiering av nukleinsyror i olika molekylärbiologiska tillämpningar. Det finns flera typer av etiketter, var och en med sina specifika fördelar och användningsområden:
    • Radioaktiva etiketter: inkorporering av radioaktiva isotoper i nukleinsyror. Detektion sker med hjälp av autoradiografi eller scintillationsräkning. Radioaktiva etiketter är mycket känsliga men kräver särskilda rutiner för hantering och avfallshantering på grund av radioaktiviteten.
    • Fluorescerande etiketter: bindning av fluoroforer (t.ex. FITC, Cy3, Cy5) till nukleinsyror. Detektion sker med hjälp av fluorescensmikroskopi, flödescytometri eller fluorescensspektrometri. De ger hög känslighet och möjliggör multiplexering (användning av flera fluoroforer).
    • Enzymatiska etiketter: konjugering av enzymer (t.ex. pepparrotsperoxidas och alkaliskt fosfatas) till nukleinsyror. Detektion sker med hjälp av kolorimetriska, kemiluminiscerande eller fluorescerande substrat. De är användbara för tillämpningar som blotting (Southern, Northern) och in situ-hybridisering.
    • Biotinetiketter: bindning av biotin till nukleinsyror och detektion med hjälp av streptavidin eller avidin konjugerat med enzymer eller fluoroforer. De ger stark och specifik bindning och är användbara för olika tillämpningar.
    • Digoxigenin (DIG)-etiketter: inkorporering av DIG, en steroidhapten, i nukleinsyror. Detektion sker med hjälp av anti-DIG-antikroppar konjugerade med enzymer eller fluoroforer. De är användbara för icke-radioaktiv märkning och detektion.
    Metoder för märkning:
    • Nick Translation: DNA behandlas med DNas för att skapa brott, varefter DNA-polymeras I används för att inkorporera märkta nukleotider vid brotten.
    • Random Primed Labeling: Slumpmässiga hexamerprimrar används för att initiera DNA-syntes med inkorporering av märkta nukleotider.
    • PCR-baserad märkning: Märkta nukleotider inkorporeras under PCR-amplifiering.
    • Ändmärkning: Märkning av 5'- eller 3'-ändarna på nukleinsyror med hjälp av enzymer som T4-polynukleotidkinas eller terminal deoxynukleotidyltransferas.
    • In vitro-transkription: Inkorporering av märkta nukleotider under transkription av RNA från en DNA-mall.
    Det finns flera metoder för detektion av nukleinsyror, var och en med sina egna fördelar och användningsområden. Några av de vanligaste metoderna är:
    • Polymeraskedjereaktion (PCR): en allmänt använd metod för att amplifiera DNA-sekvenser. Varianter inkluderar kvantitativ PCR (qPCR) för att mäta mängden DNA och omvänd transkriptions-PCR (RT-PCR) för detektion av RNA.
    • Gelelektrofores: används för att separera nukleinsyror baserat på storlek. Kombineras ofta med färgningsmetoder (t.ex. etidiumbromid) för att visualisera DNA eller RNA.
    • Southern blot: används för detektion av DNA. Metoden innebär att DNA överförs från en gel till ett membran följt av hybridisering med en märkt prob.
    • Northern blot: liknar Southern blot men används för detektion av RNA.
    • In situ-hybridisering (ISH): detekterar nukleinsyror i fixerade vävnader eller celler med hjälp av märkta prober.
    • Next-Generation Sequencing (NGS): högkapacitetssekvenseringsmetoder för analys av DNA- och RNA-sekvenser.
    • Mikroarrayer: används för att analysera genuttryck eller för genotypning. Består av ett rutnät med DNA-prober som hybridiserar med målsekvenser av nukleinsyror.
    • CRISPR-baserad detektion: använder CRISPR/Cas-system för specifik detektion av nukleinsyror. Exempel inkluderar SHERLOCK och DETECTR.
    • Fluorescens in situ-hybridisering (FISH): använder fluorescerande prober för att detektera specifika nukleinsyrasekvenser i intakta celler.
    • Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP): amplifierar nukleinsyror vid en konstant temperatur. Metoden är användbar för snabba tester och patientnära diagnostik.
    • Digital PCR: möjliggör absolut kvantifiering av nukleinsyror genom att dela upp provet i många enskilda reaktioner.
    • Nanoporsekvensering: detekterar nukleinsyror genom att mäta förändringar i elektrisk ledningsförmåga när DNA- eller RNA-molekyler passerar genom en nanopor.
    Dessa metoder kan användas inom en rad olika tillämpningar, bland annat klinisk diagnostik, forskning, forensik och bioteknik.
    Märkning och detektion av nukleinsyror är viktiga processer inom molekylärbiologi, diagnostik och forskning, men de medför flera utmaningar. Här är några av de vanligaste:
    • Känslighet och specificitet: Det kan vara svårt att detektera nukleinsyror i låga koncentrationer, särskilt i prover med låg målkoncentration eller i komplexa blandningar. Att uppnå hög specificitet för att skilja mellan liknande sekvenser eller undvika korsreaktioner med icke-målinriktade nukleinsyror är viktigt men kan vara utmanande. Inkorporering av mismatch-toleranta eller Locked Nucleic Acid (LNA)-baser kan öka specificiteten.
    • Märkningens stabilitet och effektivitet: Vissa etiketter kan brytas ned eller förlora sin signal över tid, vilket påverkar detektionens tillförlitlighet. Det är avgörande att säkerställa en effektiv och enhetlig inkorporering av etiketter i nukleinsyror för att uppnå konsekventa resultat.
    • Bakgrundsbrus och ospecifik bindning: Höga bakgrundssignaler kan försvåra detektionen av målnukleinsyror och minska signal-brus-förhållandet. Ospecifik bindning mellan prober och icke-målsekvenser kan leda till falskt positiva och felaktiga resultat. Användning av blockeringsmedel (t.ex. BSA eller laxspermie-DNA) under hybridisering kan minska ospecifik bindning. Strikta tvättsteg hjälper till att avlägsna ospecifikt bundna prober eller etiketter. Negativa kontroller gör det möjligt att skilja verkliga signaler från bakgrundsbrus.
    • Provkvalitet och provberedning: Nukleinsyror kan brytas ned under provtagning, lagring eller bearbetning, vilket försämrar detektionskänsligheten. Kontaminanter i provet (t.ex. proteiner, salter eller andra nukleinsyror) kan störa märknings- och detektionsprocesserna. Användning av lämpliga metoder för provtagning, lagring och bearbetning hjälper till att förhindra nedbrytning av nukleinsyror (t.ex. genom användning av RNas-hämmare för RNA-prover).
    • Multiplexering: Samtidig detektion av flera mål (multiplexering) kan vara komplex och kräver noggrant val av kompatibla etiketter och detektionsstrategier. Fluorescerande etiketter som används vid multiplexering kan ibland uppvisa spektral överlappning, vilket leder till överhörning mellan kanaler. Välj fluorescerande etiketter med minimal spektral överlappning och använd lämpliga filter eller detektionssystem för att minska överhörning.
    • Noggrannhet vid kvantifiering: Att uppnå ett brett dynamiskt område för kvantifiering kan vara svårt, särskilt med metoder som qPCR. Att säkerställa noggrann och reproducerbar kvantifiering mellan olika prover och experiment kräver noggrann standardisering och kalibrering.
    Resurser och relaterad information
    Qubit-fluorometrar och analyser
    Noggrann, specifik och känslig kvantifiering av DNA, RNA, endotoxiner och proteiner.
    25358 - pdf1
    TaqMan-lösningar för genexpressionsanalyser
    Läs mer om Applied Biosystems™ TaqMan™-genexpressionsanalyser – guldstandarden för kvantifiering av genuttryck baserad på 5'-nukleaskemi.
    25358 - pdf2
    Handla efter varumärke