Undersökningshandskar
Undersökningshandskar tillverkas av en rad olika material, bland annat latex, nitril, polyvinylklorid och andra polymerer. Förutom att de används i kliniska miljöer och inom hälso- och sjukvården används undersökningshandskar även för att skydda händerna i kvalitetskontrollaboratorier, tillverkningsanläggningar och forsknings- och utvecklingslaboratorier. Bläddra bland vårt breda utbud av undersökningshandskar i olika storlekar, tjocklekar och färger.
UTVALDA
Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
Purple Nitrile™-handskarna erbjuder det bästa skyddet av alla Kimtech™-handskar och är fria från latex, silikon och puder.
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Ambidextrous Gloves
HÅLLBARHET
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ nitrilhandskar för life science-laboratorier, i kartong
Utformade för användning i laboratorier, forskningsmiljöer och renrum.
Contec™ Sterile IPA
ÅTERVINNINGSBARA
Kimtech™ Opal™ Nitrile Gloves
Skyddar mot kontaminering från kemiska stänk och mikroorganismer, samtidigt som risken för hudreaktioner orsakade av handskarna minskas.
Contec™ Sterile IPA
Väljguide
Använd denna interaktiva guide för att hitta de perfekta undersökningshandskarna för din tillämpning. Välj bara en egenskap, gå igenom alternativen, så visas våra rekommendationer här.
Slutför din beställning – fantastiska erbjudanden
Vanliga frågor
Nitrile gloves are better suited for medical examinations, procedures requiring a high level of protection, and handling chemicals due to their durability, chemical resistance, and comfort. Vinyl gloves are more appropriate for low-risk, non-hazardous tasks and situations where cost is a significant concern. Overall, nitrile gloves are generally considered superior for medical and high-risk environments, while vinyl gloves are suitable for low-risk tasks and situations where cost savings are important.
Engångshandskar är en bred kategori av handskar för engångsbruk som används inom olika branscher, såsom livsmedelsbranschen, städbranschen och industriellt arbete. De tillverkas av material som latex, nitril, vinyl och polyeten, och kraven på dem varierar beroende på användningsområdet. Undersökningshandskar är en specifik typ av engångshandskar som är avsedda för medicinska undersökningar och ingrepp, och används främst inom hälso- och sjukvården för att förhindra korskontaminering. De måste uppfylla strikta medicinska standarder (t.ex. FDA, ASTM) och är vanligtvis tillverkade av latex, nitril eller vinyl. Undersökningshandskar finns i både sterila och icke-sterila versioner och levereras ofta i dispensers för enkel åtkomst. Sammanfattningsvis kan man säga att även om alla undersökningshandskar är engångshandskar, är inte alla engångshandskar undersökningshandskar.
Nej, de är inte samma sak. Undersökningshandskar är utformade för medicinska undersökningar och ingrepp och fungerar som en barriär för att förhindra korskontaminering. De finns i både sterila och icke-sterila versioner och måste uppfylla specifika medicinska standarder (t.ex. FDA, ASTM). Rena handskar används vanligtvis för uppgifter som kräver renlighet men inte medicinsk sterilitet, såsom hantering av livsmedel eller städning. De är vanligtvis icke-sterila och behöver inte uppfylla strikta medicinska standarder.
Resurser och relaterad information
En praktisk guide till att välja rätt undersökningshandskar för din uppgift
Fem saker att tänka på när du väljer rätt handskar för din uppgift och din budget.
The Hands-On Guide to Selecting the Right Exam Gloves for Your Task
Smart val av handskydd för forskningslaboratorier
Denna artikel behandlar kraven i laboratoriemiljön och undersöker olika behov, utmaningar och lösningar när det gäller handskydd.
Smart Selection of Hand Protection for Research Laboratories
Life Sciences & halvledarindustrin
När människor känner sig trygga finns det inga gränser för vad de kan åstadkomma. Denna övertygelse driver det viktiga arbete vi utför på Ansell för att minska riskerna på arbetsplatsen.
Proper Care Brochure
Ledande varumärken