Medieflaskor
Hitta medieflaskor för odlingsmedier, reagensförvaring samt rutinmässig laboratoriehantering. Den här sidan samlar Duran, Thermo Scientific, Fisherbrand, Corning, Pyrex, Wheaton Science Products och fler i glas-, PETG- och polypropenutföranden. Välj mellan GL45-flaskor med skruvgänga, fyrkantiga medieflaskor, sterila förpackningar och bärnstensfärgade alternativ för ljuskänsliga prover.
Fisherbrand™ Återanvändbara medieflaskor i glas med lock
Med bred öppning, förbättrade graderingar och en klar, droppfri, utbytbar hällring i polypropen.
Fisherbrand™ Återanvändbara medieflaskor i glas med lock
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaskor
Robust konstruktion i höggradigt rent borosilikatglas med utmärkt termisk och kemisk beständighet samt spårbarhet och autoklaverbara komponenter.
DWK Life Sciences DURAN™ Original laboratorieflaskor
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning
Idealisk för förvaring och provtagning av aktiva farmaceutiska ingredienser och bulkintermediärer.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fyrkantiga PETG-medieflaskor med förslutning
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Måste ha
Vanliga frågor
Medieflaskor används för att lagra, blanda och dispensera laboratoriemedier, buffertar och reagenser. Duran-glasflaskor, Thermo Scientific PETG-flaskor och Fisherbrand fyrkantiga flaskor är vanliga val eftersom de kombinerar kemisk kompatibilitet, sterilitet och enkel stapling i intensiva laboratoriearbetsflöden.
Välj utifrån material, förslutning och volym. GL45-borosilikatglas passar för värme- och lösningsmedelsbeständighet, medan sterila PETG-medieflaskor från Thermo Scientific, Corning och Fisherbrand lämpar sig för lätt hantering. Fyrkantiga format sparar utrymme och förbättrar hyllorganisationen.
GL45-skruvkorkar är ett pålitligt allroundalternativ för medieflaskor, särskilt från Duran och Fisherbrand. För sterila arbetsflöden bör du välja förseglade förpackningar eller förpackningar med medföljande lock från Thermo Scientific Nalgene, Corning och Pyrex för att minska risken för kontaminering.
Fyrkantiga medieflaskor är särskilt användbara där lagringstäthet är viktig. Fyrkantiga flaskor från Thermo Scientific, Corning och Fisherbrand kan staplas prydligt, utnyttjar hyllutrymmet effektivt och hjälper till att minska röran på laboratoriebänken. De är ett praktiskt val för rutinmässig medieberedning och transport.
Duran erbjuder robust borosilikatglas, Thermo Scientific erbjuder högkvalitativa sterila PETG-alternativ och Fisherbrand erbjuder tillförlitliga produkter för daglig laboratoriehantering. Tillsammans ger de ett brett urval av volymer, förslutningar och material för medieberedning och förvaring.