UserName
27318_Merch_P1_Product
Skyddsärmar
Engångs- eller återanvändbara plagg som täcker från handleden till överarmen. Skyddsärmar är utformade för att skydda mot skärsår, nötning, värme, brännskador, kemikalier, bakterier, biologiska kontaminanter och andra skador.
DuPont™ Tyvek™ 500 ärmar
Speciellt utformade för användning med Tyvek™-plagg. DuPont™ Tyvek™ 500 ärmar ger förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
DuPont™ Tyvek 500 Sleeves
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS ärmar, dubbelpåsförpackade
Gammastreriliserade med invändiga förseglade sömmar
Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och lätta stänk av icke-farliga vätskor. Andningsbara och med låg fiberavgivning.
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeves, Sterile, Double Bagged
Ansell AlphaTec™ 4000 överärmar, modell 600
Ultraljudssvetsade för exceptionellt skydd
Lätt flerskikts barriärmaterial som skyddar mot organiska och oorganiska kemikalier, inklusive kemiska stridsmedel
Ansell AlphaTec™ 4000 Oversleeves, Ultrasonically Welded, Model 600
Spara nu – exklusiva erbjudanden
Slutför din beställning – bra erbjudanden
Kemikaliebeständiga handskar
Kemikaliebeständiga handskar för användning i kemiska anläggningar, petrokemisk industri, oljeraffinering, transport, städarbete och underhåll. Lämpliga för avfettning, lösningsmedel och farliga vätskor.
Handskar för renrum
Handskar för renrum förhindrar partikelkontaminering och uppfyller standarder för läkemedels-, medicintekniska och biotekniska tillverkare. Tillverkade av nitril, naturgummi, PVC, neopren eller polyuretan.
Kemikaliebeständiga skyddsoveraller
Plagg i ett stycke tillverkade av kemikaliebeständiga material som skyddar mot stänk av kemiska vätskor, smittämnen, radioaktiv kontaminering och statisk elektricitet.
FAQ
Generellt är skyddsärmar som personlig skyddsutrustning (PPE) utformade för att öka säkerheten och skyddet för arbetstagare genom att minska risken för skador och exponering för farliga förhållanden.
Skärbeständiga ärmar: Tillverkade av material som Kevlar eller Dyneema skyddar dessa ärmar mot skärsår och nötning och används ofta i branscher där man arbetar med vassa verktyg eller material.
Värmebeständiga ärmar: Vanligtvis tillverkade av material som Nomex eller aluminiserade tyger skyddar dessa ärmar mot brännskador från höga temperaturer och öppen låga. De används ofta vid svetsning, i gjuterier och inom brandbekämpning.
Kemikaliebeständiga ärmar: Tillverkade av material som neopren, nitril eller PVC ger dessa ärmar en barriär mot farliga kemikalier och används i laboratorier, kemisk bearbetning och rengöringsarbete.
Biologiska skyddsärmar: Ofta tillverkade av engångsmaterial som polyeten eller polypropen skyddar dessa ärmar mot blodburna patogener och andra biologiska risker. De används inom sjukvård och laboratoriemiljöer.
Slagtåliga ärmar: Med vaddering eller förstärkta material skyddar dessa ärmar mot stötar och trubbigt våld och används inom bygg, tillverkning och andra krävande arbetsmiljöer.
Dessa skyddsärmar är utformade för att hantera specifika risker och ge lämpligt skydd för olika arbetsuppgifter.
Gammastreriliserade ärmar är skyddsärmar som har genomgått gammastrålning för att eliminera mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampar, vilket säkerställer att de är sterila. Denna steriliseringsprocess innebär att ärmarna exponeras för gammastrålar, en form av högenergistrålning, som effektivt förstör DNA hos eventuella kontaminanter.
Hur de skyddar:
Mikrobiellt skydd: Gammastreriliserade ärmar är fria från mikroorganismer, vilket gör dem idealiska för användning i sterila miljöer såsom medicinska anläggningar, laboratorier och renrum. De bidrar till att förhindra kontaminering och infektion.
Barriärskydd: Dessa ärmar ger en fysisk barriär som skyddar användarens armar från exponering för farliga ämnen, inklusive biologiska agens och kemikalier.
Bibehållen sterilitet: Steriliseringsprocessen säkerställer att ärmarna förblir sterila fram till användning. De är vanligtvis förpackade i förseglade, sterila förpackningar för att bevara steriliteten tills de öppnas.
Mångsidighet: Gammastreriliserade ärmar kan tillverkas av olika material, såsom polyeten eller polypropen, beroende på den skyddsnivå som krävs och den specifika tillämpningen.
Generellt är gammastreriliserade ärmar avgörande för att upprätthålla en steril miljö och skydda både användaren och omgivningen från kontaminering och infektion.
När du väljer skyddsärmar som personlig skyddsutrustning (PPE) bör du beakta följande fem faktorer:
  1. Material: Välj ett material som är lämpligt för de specifika risker du möter, såsom skärbeständiga tyger för vassa föremål, flamskyddande material för miljöer med höga temperaturer eller kemikaliebeständiga material för hantering av farliga ämnen.
  2. Komfort och passform: Säkerställ att ärmarna sitter korrekt och är bekväma att bära under längre perioder. De ska inte begränsa rörelsefriheten eller orsaka obehag.
  3. Hållbarhet: Bedöm ärmarnas slitstyrka för att säkerställa att de klarar arbetsmiljön och ger långvarigt skydd.
  4. Efterlevnad och standarder: Kontrollera att ärmarna uppfyller relevanta säkerhetsstandarder och regler för din bransch eller specifika tillämpning.
  5. Enkel skötsel: Tänk på hur lätt det är att rengöra och underhålla ärmarna. Vissa material kan kräva särskilda rengöringsmetoder eller ha begränsningar när det gäller hur ofta de kan tvättas eller återanvändas.
Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer kan du välja skyddsärmar som ger nödvändigt skydd samtidigt som de är praktiska och bekväma för användaren.
Resurser och relaterad information
Skyddslösningar för tillämpningar inom läkemedelsindustrin
Här hittar du information om olika typer av personlig skyddsutrustning, bland annat kemikaliebeständiga overaller och skyddsärmar som passar för olika användningsområden.
27318_Merch_P8_Doc1
Kontamineringskontroll och kontrollerade miljöer
Allt som rör renrum.  Utnyttja vårt breda sortiment av produkter för kontamineringskontroll för att uppnå effektivitet och efterlevnad.
27318_Merch_P8_Doc2
DuPonts allmänna produktkatalog för personlig skyddsutrustning
I årtionden har DuPonts innovationer bidragit till att rädda otaliga liv. DuPonts forskare arbetar outtröttligt för att uppfinna nya material som används för att utveckla ett stort utbud av personlig skyddsutrustning.
DuPont Personal Protection General Product Catalog
Handla efter varumärke