Bänk-pH-mätare
Bänkmonterade pH-mätare ger exakta och reproducerbara pH-mätningar för forskning, kvalitetskontroll, miljötester, livsmedelsanalys och utbildningslaboratorier. Denna kategori omfattar avancerade system från varumärkena Mettler Toledo, Fisherbrand, Thermo Scientific och Cole Parmer, med intuitiv användning, tillförlitliga kalibreringsrutiner och kompatibilitet med ett brett utbud av pH-elektroder. Oavsett om du utför rutinmätningar eller krävande analytiska tillämpningar levererar dessa bänkmonterade pH-mätare tillförlitliga resultat och effektiv laboratorieprestanda.
Användbara länkar
Spara nu – Exklusiva erbjudanden
Produktkod 17741739
Produktkod 17741849
Produktkod 15490324
Produktkod 17511006
Produktkod 17308959
Produktkod 17721739
Produktkod 11420489
Produktkod 17731739
Produktkod 15583370
Produktkod 10099124
Produktkod 11583855
Produktkod 17570996
Produktkod 15307053
Produktkod 17761849
Produktkod 15621727
Slutför din beställning – Fantastiska erbjudanden
Resurser och relaterad information
Måste-ha
Produktkod 17751849
Produktkod 17388949
Produktkod 13480847
Produktkod 11641509
Produktkod 15593370
Produktkod 11621499
Produktkod 15553360
Produktkod 11611499
Produktkod 17771849
Produktkod 10548135
Produktkod 15601727
Produktkod 11539164
Produktkod 11559234
Produktkod 17541006
Produktkod 11529164
Vanliga frågor
En bänk-pH-mätare erbjuder högre mätnoggrannhet, stabilitet och funktionsintegration jämfört med bärbara instrument. Typiska laboratoriemodeller har en upplösning på ±0,001 pH och är utrustade med automatisk temperaturkompensering (ATC), flerpunktskalibrering och funktioner för dataloggning. De är utformade för kontrollerade miljöer, såsom analys- eller kvalitetskontrollaboratorier (QC), där precision, spårbarhet och regelefterlevnad är viktigare än mobilitet. Handhållna pH-mätare är visserligen praktiska men erbjuder vanligtvis lägre noggrannhet (±0,01 pH) och färre kalibreringsalternativ, vilket gör bänk-pH-mätare till standardvalet för reglerade eller högprecisionsapplikationer.
pH-mätvärden är i grunden temperaturberoende eftersom elektrodpotentialen varierar enligt Nernstekvationens lutning (cirka 59,16 mV per pH-enhet vid 25 °C). Bänk-pH-mätare använder automatisk temperaturkompensering (ATC) genom att mäta temperaturen med en integrerad eller extern sond och justera mätningen därefter. Utan ATC kan mätresultaten avvika avsevärt, särskilt vid högprecisionstitreringar eller vid jämförelse av prover med olika temperaturer. Avancerade mätare gör det möjligt att manuellt ange provets temperatur eller använda temperaturkompenseringskurvor i realtid, vilket säkerställer konsekventa resultat under varierande temperaturförhållanden.
Noggrann pH-mätning bygger på korrekt flerpunktskalibrering med spårbara buffertstandarder (vanligtvis pH 4,01, 7,00 och 10,01). Bänk-pH-mätare har vanligtvis stöd för 2- till 5-punktskalibrering, känner automatiskt igen buffertvärden och tillämpar korrigeringar för lutning och offset. I reglerade laboratorier bör kalibreringsdata loggas, tidsstämplas och kopplas till operatörs-ID för att uppfylla dokumentationskraven enligt GLP/GMP eller ISO 17025. Regelbundet underhåll av elektroden (hydrering, rengöring och förvaring i lämplig lösning) säkerställer dessutom en konsekvent respons och förlänger elektrodens livslängd.