UserName
Surface Binding Assay Microplates
Mikroplattor för ytbindningsanalyser
Analysplattor med olika ytbehandlingar och bindningstyper främjar icke-specifik adsorption av antikroppar, proteiner eller andra biomolekyler för kvantitativa analyser såsom ELISA. Välj mellan sterila, icke-sterila, platt-, U- eller V-bottnade plattor samt olika format och färger beroende på dina behov.
UTVALDA
Thermo Scientific™ klara plattbottnade immunoplattor, 96 brunnar, icke-sterila
Välj mellan fyra bindningsytor för tillförlitliga och reproducerbara resultat i kolorimetriska analyser.
Contec™ Sterile IPA
BINDNING AV ETT BRETT SPEKTRUM
Thermo Scientific™ svarta immunoplattor, 96 brunnar
Välj mellan PolySorp, MaxiSorp och Microfluor 2/2+ ytor för att binda ett brett spektrum av biomolekyler.
Contec™ Sterile IPA
FÖR DE FLESTA APPLIKATIONER
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ mikroplattor, 384 brunnar
Obehandlad PS-yta, medel bindningskapacitet, icke-steril.
Contec™ Sterile IPA
Slutför din beställning – bra erbjudanden
Vanliga frågor
Mikroplattor för ytbindningsanalyser används för att immobilisera biomolekyler såsom proteiner, nukleinsyror eller celler på brunnarnas yta, vilket möjliggör olika typer av analyser inklusive ELISA, cellbaserade analyser, studier av protein–proteininteraktioner och nukleinsyrahybridisering.
Olika brunnsformer är optimerade för olika metoder och tillämpningar:
  • Platt botten: Idealisk för absorbansbaserade analyser (t.ex. ELISA) och cellodling. Ger en jämn yta och konsekvent optisk väg.
  • Rund botten: Lämplig för suspensionscellodling, blandning och centrifugering. Underlättar effektiv blandning och pelletering.
  • V-botten: Bäst för analyser som kräver effektiv provåtervinning, t.ex. pelletering av celler eller partiklar.
  • U-botten: Vanlig vid agglutinationsanalyser och vissa cellodlingsapplikationer. Underlättar visualisering och jämn sedimentering. 
  • Ytkemin ska vara kompatibel med de biomolekyler du vill binda
  • Välj rätt format (96-, 384- eller 1536-brunnar) beroende på genomströmning
  • Säkerställ god optisk klarhet och låg bakgrund för din detektionsmetod
  • Anpassa bindningskapaciteten till din analys
  • Kontrollera kompatibilitet med laboratoriets instrument
Resurser och relaterad information
Corning Life Sciences urvalsguide
För överlägsen kvalitet och prestanda inom verktyg för Life Science-forskning kan du lita på Corning. Vårt omfattande sortiment av avancerade produkter och teknologier är utformat för att möta dina växande behov inom cellbaserad och genomisk forskning.
Protective Solutions For Pharmaceutical Industry Applications
Multiserotyp enzymkopplad immunadsorptionsanalys med Microtiter Cliniplate
Syftet med studien var att mäta serumantikroppar av immunoglobulin G-klass mot Actinobacillus actinomycetemcomitans och Porphyromonas gingivalis med hjälp av en enzymkopplad immunadsorptionsanalys (ELISA), där blandningar av flera serotyper av patogenerna användes som antigener för att undvika att resultaten snedvrids till förmån för en specifik stam.
Multiserotype Enzyme-Linked Immunosorbent Assay using Microtiter Cliniplate
ELISA-guide
En tydlig och lättförståelig guide till ELISA.
ELISA Guide
Handla efter varumärke